Få mere at vide
BRAND™ Måttedæksler til dybe brøndplader
Artikelnummer. 11613149 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
384-brønds dybbrøndsplade, 0,3 ml
96-brønds dybbrøndsplade, 0,5 ml
96-brønds dybbrøndsplade, 1,2 ml
Mikroplade, 1,1 ml
Mikroplade, 2,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pladekompatibilitet Pakningsstørrelse
11613149 96-brønds dybbrøndsplade, 1,2 ml Pakke med 50
10089920 Mikroplade, 1,1 ml Pakke med 24
10315621 Mikroplade, 2,2 ml Pakke med 24
10655903 384-brønds dybbrøndsplade, 0,3 ml Pakke med 50
10585863 96-brønds dybbrøndsplade, 0,5 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11613149 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 701368
På lager
Læg i indkøbskurv
Sikrer en effektiv propforsegling for hver brønd.
  • Ideel til korttidsopbevaring
  • Beskytter prøver og reducerer fordampning
  • Fås i en række forskellige materialer: polyethylen, silikone EVA eller TPE
  • Genanvendelige og autoklaverbare (undtagen EVA materialer)
  • EVA Måtter kan renses med ethanol
  • Forseglingsmåtter vil reducere arbejdsvolumen i hver brønd
  • Til brug med 96- og 364-dybe brøndplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Ingen modstand
Materiale TPE
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 50
Format ANSI/SLAS
Forspaltet Nej
Produkttype Dækmåtte
Klæbemiddel Ingen
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) Ned til -80 °C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet 96-brønds dybbrøndsplade, 1,2 ml