Få mere at vide
BRAND™ Deep Well Plade Mat Covers
Shop alle Brand produkter
Pladekompatibilitet:
384-brønds dybbrøndsplade, 0,3 ml
96-brønds dybbrøndsplade, 0,5 ml
96-brønds dybbrøndsplade, 1,2 ml
Mikroplade, 1,1 ml
Mikroplade, 2,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
Beskrivelse
- Til brug med 96-brøndsplader, 364-brøndsplader og dybbrøndsplader
- Polypropylen-, polyethylen- og silikonemåtter kan autoklaveres (EVA er ikke autoklaverbar.)
- Forbedrer forseglingen og reducerer fordampning af prøven.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Natural |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | No Resistance |
| Materiale | Silikone |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Antal Wells | 384 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Format | ANSI/SLAS |
| Forspaltet | No |
| Produkttype | Dækmåtte |
| Vis mere |