Beskrivelse
- Til brug med 96-brøndsplader, 364-brøndsplader og dybbrøndsplader
- Polypropylen-, polyethylen- og silikonemåtter kan autoklaveres (EVA er ikke autoklaverbar.)
- Forbedrer forseglingen og reducerer fordampning af prøven.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Natural |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | No Resistance |
| Materiale | EVA |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. pakke | 24 |
| Format | ANSI/SLAS |
| Forspaltet | No |
| Produkttype | Dækmåtte |
| Vis mere |