Beskrivelse
- Ideel til korttidsopbevaring
- Beskytter prøver og reducerer fordampning
- Fås i en række forskellige materialer: polyethylen, silikone EVA eller TPE
- Genanvendelige og autoklaverbare (undtagen EVA materialer)
- EVA Måtter kan renses med ethanol
- Forseglingsmåtter vil reducere arbejdsvolumen i hver brønd
- Til brug med 96- og 364-dybe brøndplader
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Ingen modstand |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. pakke | 24 |
| Format | ANSI/SLAS |
| Forspaltet | Nej |
| Produkttype | Dækmåtte |
| Vis mere |