Få mere at vide
BRAND™ PCR-hætteværktøj
Artikelnummer. 15433105 Shop alle Brand produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15433105 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 15433105 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 DKK
    360.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.55 DKK
    12% Slukket
På lager
Til brug med påsætning og afmontering af hætter på en PCR-plade.
  • Polyamid konstruktion
  • Fastgør og fjerner hætter på PCR plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Alle plader forseglet med strimmelhætter
Til brug med (applikation) Påsætning og fjernelse af hætter på en PCR-plade
Til brug med (udstyr) PCR plade hætter
Materiale Polyamid
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype PCR-hætteværktøj