Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 50 - 1000μ L, PP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4709787 Shop alle Brand produkter
Tip stil:
Lav fastholdelse
Standard
Emballage:
TipBox
TipBox, 10 x 96 Tips
TipRefill, 10 stativer x 96 tips
TipStack, 2 x 10 stativer x 96 spidser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 15164907
Brand: BRAND™ 732132
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (metrisk) 7cm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Standard
Emballage TipRefill, 10 stativer x 96 tips
Uddannet Ja
Produktlinje Bio-Cert
Materiale Polypropylen
Gradueringer 250, 500, 1000 μL