Få mere at vide
BRAND™ BIO-CERT™ Pipetspidser, 50 til 1000 μl
Artikelnummer. 15184917 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Tip stil:
Lav fastholdelse
Standard
Emballage:
TipBox
TipRefill, 10 stativer x 96 tips
TipStack, 2 x 10 Racks x 96 Tips
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tip stil Emballage Pakningsstørrelse
15184917 Standard TipBox Pakke med 960
15164907 Standard TipRefill, 10 stativer x 96 tips Pakke med 960
15174937 Lav fastholdelse TipBox Pakke med 960
15154927 Standard TipStack, 2 x 10 Racks x 96 Tips Pakke med 960
15104947 Lav fastholdelse TipStack, 2 x 10 Racks x 96 Tips Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15184917 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732232
På lager
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højrenhed, oleamid- og diHEMDA-fri polypropylen. BIO-CERT™ er sterile og fri for biologiske forurenende stoffer. Tyndvæggede for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild.
  • Polypropylen med høj renhed er fri for oleamid og diHEMDA
  • Uafhængigt certificeret steril og fri for biologiske forurenende stoffer
  • Tyndvægget for høj gennemsigtighed, nem udstødning og lavt spild
  • Graduationer ved 250, 500 og 1000 μl til hurtig volumenkontrol
  • Fås enten som standard eller ultra lav retentionstype
  • Fås enten i bulkpakker eller i bekvemme, økologiske rack-and-stack-formater
  • Bulk-spidser er blå, og de siddende spidser er farveløse og placeres i en blå spidsbakke
Tips til ultralav retention
  • Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces
  • Homogen, defektfri overflade for lav overfladespænding og lav prøveopretholdelse
  • Reducere prøvetab og give væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier
  • For biologiske prøver, der indeholder proteiner, nukleinsyrer, detergenter og andre vanskelige væsker, kan det øge prøvetabet
  • Høj kemikalieresistens
  • Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade egenskaber med lav retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Rack farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (metrisk) 7 cm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Omvendt pipettering, pladevask, arbejde med flerkanalspipetter
Steriliseringsmetode Betastråling
Format Æske
Tip stil Standard
Emballage TipBox
Produkttype Pipetspidser
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Bio-Cert
Materiale Polypropylen
Gradueringer 250, 500, 1000 μL