Beskrivelse
- Polypropylen med høj renhed er fri for oleamid og diHEMDA
- Uafhængigt certificeret steril og fri for biologiske forurenende stoffer
- Tyndvægget for høj gennemsigtighed, nem udstødning og lavt spild
- Graduationer ved 250, 500 og 1000 μl til hurtig volumenkontrol
- Fås enten som standard eller ultra lav retentionstype
- Fås enten i bulkpakker eller i bekvemme, økologiske rack-and-stack-formater
- Bulk-spidser er blå, og de siddende spidser er farveløse og placeres i en blå spidsbakke
Tips til ultralav retention
- Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces
- Homogen, defektfri overflade for lav overfladespænding og lav prøveopretholdelse
- Reducere prøvetab og give væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier
- For biologiske prøver, der indeholder proteiner, nukleinsyrer, detergenter og andre vanskelige væsker, kan det øge prøvetabet
- Høj kemikalieresistens
- Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade egenskaber med lav retention
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1000 μL |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Længde (metrisk) | 7cm |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Genopfyldning |
| Tip stil | Standard |
| Emballage | TipRefill, 10 stativer x 96 tips |
| Vis mere |