Få mere at vide
BRAND™ BIO-CERT™ Pipetspidser, 5 til 300 μl
Artikelnummer. 15174917 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Tip stil:
Lav fastholdelse
Standard
Format:
Genopfyldning
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tip stil Format Pakningsstørrelse
15174917 Standard Stativ Pakke med 960
15154907 Standard Genopfyldning Pakke med 960
15154937 Lav fastholdelse Stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15174917 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732230
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen med høj renhed, oleamid- og diHEMDA-fri. BIO-CERT™ Pipetspidser, 5 til 300 μl, er sterile og fri for biologiske forurenende stoffer, DNA-, RNase-, ATP- og endotoksinfri. Tyndvæggede for høj gennemsigtighed.
Bruges til stort set alle pipetter med gul farvekode.
  • Polypropylen med høj renhed er fri for oleamid og diHEMDA
  • Uafhængigt certificeret steril og fri for biologiske forurenende stoffer
  • Til omvendt pipettering, pladevask og arbejde med multikanalpipetter
  • Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
  • Graduationer med 50, 100 og 300 μl giver en hurtig volumenvurdering
  • Fås enten som standard eller ultra lav retentionstype
  • Tilgængelig i bekvemme rack-og-stack-formater
  • Stativede spidser er farveløse og placeres i en grøn spidsbakke
Tips til ultralav retention
  • Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces
  • Homogen, defektfri overflade for lav overfladespænding og lav prøveopretholdelse
  • Reducere prøvetab og give væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier
  • For biologiske prøver, der indeholder proteiner, nukleinsyrer, detergenter eller andre vanskelige væsker, kan det føre til tab af prøver
  • Høj kemisk resistens.
  • Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade de lave fastholdelsesegenskaber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
Volumen (metrisk) 5 til 300μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Rack farve Grøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,08 tommer.
Længde (metrisk) 5.3 cm
Certificeringer/compliance Certificeret livsvidenskabelig kvalitet, BIO-CERT væskehåndteringskvalitet, steriliseret med beta-stråling i henhold til ISO 11137 og AAMI retningslinjerne, autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), ifølge DIN EN 285
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Til omvendt pipettering, pladevask og arbejde med multikanalpipetter, høj gennemsigtighed, nem udkastning og lavt spild
Steriliseringsmetode Beta-stråling
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage TipBox
Mængde 960 stykker (10 genopfyldninger, 96 hver)
Produkttype Pipetspidser
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Bio-Cert
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Gradueringer 50, 100, 300 μL