Beskrivelse
Bruges til stort set alle pipetter med gul farvekode.
- Polypropylen med høj renhed er fri for oleamid og diHEMDA
- Uafhængigt certificeret steril og fri for biologiske forurenende stoffer
- Til omvendt pipettering, pladevask og arbejde med multikanalpipetter
- Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
- Graduationer med 50, 100 og 300 μl giver en hurtig volumenvurdering
- Fås enten som standard eller ultra lav retentionstype
- Tilgængelig i bekvemme rack-og-stack-formater
- Stativede spidser er farveløse og placeres i en grøn spidsbakke
Tips til ultralav retention
- Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces
- Homogen, defektfri overflade for lav overfladespænding og lav prøveopretholdelse
- Reducere prøvetab og give væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier
- For biologiske prøver, der indeholder proteiner, nukleinsyrer, detergenter eller andre vanskelige væsker, kan det føre til tab af prøver
- Høj kemisk resistens.
- Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade de lave fastholdelsesegenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 til 300μ L |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Rack farve | Green |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,08 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5.3cm |
| Certificeringer/compliance | Certified Life Science Quality, BIO-CERT Liquid Handeling Quality,sterilized with beta radiation according to ISO 11137 and the AAMI Guidelines. |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Til omvendt pipettering, pladevask og arbejde med flerkanalspipetter, høj translucens, nem udstødning og lavt spild |
| Vis mere |