Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 2 - 200μ L, PP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4709760 Shop alle Brand produkter
Format:
Genopfyldning
rack
Æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10578921
Brand: BRAND™ 732128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Rack farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,97 tommer.
Længde (metrisk) 50 mm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Omvendt pipettering, pladevask, arbejde med flerkanalspipetter
Steriliseringsmetode Betastråling
Format Genopfyldning
Tip stil Standard
Emballage TipRefill, 10 stativer á 96 stk
Produkttype Pipettip
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Bio-Cert
Materiale Polypropylen
Gradueringer 20, 100μ L