Få mere at vide
BRAND™ BIO-CERT™ Sterile pipettespidser, 2 til 200 μl
Artikelnummer. 15164917 Shop alle Brand produkter
Change view
Click to view available options
Format:
Genopfyldning
Stativ
Æske
Unit Size:
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Format Unit Size
15164917 Æske Pakke med 960
10578921 Genopfyldning Pakke med 960
15104927 Stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15164917 Supplier BRAND™ Supplier No. 732228
På lager
Add to basket
Designet til højkvalitets mikropipetter og egnet til forskellige anvendelser. BRAND™ 2 til 200 μl sterile pipetspidser sikrer præcis og effektiv pipettering. Tips er produceret i renrum, fri for forurenende stoffer og miljøvenlige.
  • Konstrueret til at passe til Transferpette™ mikropipetter-serien
  • Kompatibilitet testet med andre mikropipettere fra forskellige producenter
  • Fremstillet og pakket under certificerede renrumsforhold i henhold til ISO 14644-1, Klasse 7 og 8
  • Fremstillet af højkvalitets, rene råmaterialer, fri for DiHEMDA og oleamid
  • Ingen brug af formfrigivelsesmidler som stearater og erucamid i produktionsprocessen
  • Palletiserede BIO-CERT™ kvalitetstips er garanteret fri for DNA, DNase, RNase ATP og endotoksiner
  • Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
  • Eksamener ved 20 og 100 μl til hurtige volumenkontroller
  • Tilgængelig i bekvemme, økologiske rack-and-stack-formater
  • Stativede spidser er farveløse og placeres i gule spidsbakker
  • TipBoxes består af 100% PP og er fuldt genanvendelige
  • TipRack-genopfyldningssystemet reducerer spild med mere end 20 % sammenlignet med TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Rack farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,97 tommer.
Længde (metrisk) 50 mm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Omvendt pipettering, pladevask, arbejde med flerkanalspipetter
Steriliseringsmetode Betastråling
Format Æske
Tip stil Standard
Emballage TipBox
Produkttype Pipetspidser
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Bio-Cert
Materiale Polypropylen
Gradueringer 20, 100μ L