Beskrivelse
- Konstrueret til at passe til Transferpette™ mikropipetter-serien
- Kompatibilitet testet med andre mikropipettere fra forskellige producenter
- Fremstillet og pakket under certificerede renrumsforhold i henhold til ISO 14644-1, Klasse 7 og 8
- Fremstillet af højkvalitets, rene råmaterialer, fri for DiHEMDA og oleamid
- Ingen brug af formfrigivelsesmidler som stearater og erucamid i produktionsprocessen
- Palletiserede BIO-CERT™ kvalitetstips er garanteret fri for DNA, DNase, RNase ATP og endotoksiner
- Tyndvægget for høj gennemsigtighed, let udstødning og lavt spild
- Eksamener ved 20 og 100 μl til hurtige volumenkontroller
- Tilgængelig i bekvemme, økologiske rack-and-stack-formater
- Stativede spidser er farveløse og placeres i gule spidsbakker
- TipBoxes består af 100% PP og er fuldt genanvendelige
- TipRack-genopfyldningssystemet reducerer spild med mere end 20 % sammenlignet med TipBox
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet |
| Volumen (metrisk) | 2 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Rack farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,97 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Vis mere |