Beskrivelse
- Polypropylen med høj renhed er fri for oleamid og diHEMDA
- Uafhængigt certificeret steril og fri for biologiske forurenende stoffer
- Passer til pipetter med ultra-mikro/'krystal' spidser
- Slankt design
- Udskrivning ved 2 og 10 μl til hurtig volumenkontrol
- Fås enten som standard eller ultra lav retentionstype
- Tilgængelig i bekvemme, økologiske rack-and-stack-formater
- Spidserne er farveløse og lægges i en grå spidsbakke
Tips til ultralav retention
- Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces
- Homogen, defektfri overflade for lav overfladespænding og lav prøveopretholdelse
- Reducere prøvetab og give væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier
- For biologiske prøver, der indeholder proteiner, nukleinsyrer, detergenter og andre vanskelige væsker, der kan forårsage tab af prøver
- Høj kemikalieresistens
- Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade egenskaber med lav retention
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 20μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Rack farve | Grå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,81 tommer. |
| Længde (metrisk) | 4.6 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Vis mere |