Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 0,1 - 20μ L, PP, farveløs
Artikelnummer. 15124917 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Format:
Genopfyldning
Stativ
Tip stil:
Lav fastholdelse
Universel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Tip stil Pakningsstørrelse
15124917 Stativ Universel Pakke med 960
15114907 Genopfyldning Universel Pakke med 960
15114937 Stativ Lav fastholdelse Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15124917 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732222
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • De nano-cap™ tip er specielt udviklet til nanoliterområdet og er derfor ideel til molekylærbiologiske anvendelser såsom PCR. Den er 37 mm lang og har en kapillærstigning, der endda er synlig for det bare øje ved 0,1μ l. Den kapillære del af spidsen fylder bekvemt gelbrønde til gelelektroforesesystemer fra de fleste producenter.
  • De stativede spidser er farveløse og lægges i en gråfarvet spidsbakke.
  • Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 20μ L
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,45 tommer.
Længde (metrisk) 3.7cm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Universel
Til brug med (udstyr) Transferpette S
Produktlinje Bio-Cert Nano-hætte