Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Glasmålekolber, klasse A, USP , Certificeret
Artikelnummer. p-5164161 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Farve:
Klar
Klarhed
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15158434
Brand: BRAND™ 36968
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uundværlig til fremstilling af fortyndinger og standardopløsninger
  • Inkluderer med glasprop med drypspids
  • Kontrastblåt emaljetryk på gennemsigtige kolber sikrer optimal kombination af modstand og læsbarhed
  • Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
  • Fås i transparente og ravfarvede farver
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikat 3.3 glas med lav ekspansionskoefficient
  • Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering To Contain
Certificeringer/compliance USP
Lukningsmateriale Glass
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Glas
Grænse for fejl ±0.02 mL USP
nr. pr. sag 2 Pieces
Produkttype Volumetric Flask
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Klasse EN
Bund form Round
Lukkestørrelse NS 10/19