Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Glasmålekolber, klasse A, USP , Certificeret
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Farve:
Klar
Klarhed
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Inkluderer med glasprop med drypspids
- Kontrastblåt emaljetryk på gennemsigtige kolber sikrer optimal kombination af modstand og læsbarhed
- Fås i alle ISO størrelser fra 5 til 2000 ml
- Fås i transparente og ravfarvede farver
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikat 3.3 glas med lav ekspansionskoefficient
- Leveres med batchnummer og tilhørende USP batchcertifikat i original emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | To Contain |
| Certificeringer/compliance | USP |
| Lukningsmateriale | Glass |
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Materiale | Glas |
| Grænse for fejl | ±0.1 mL USP |
| nr. pr. sag | 2 Pieces |
| Produkttype | Volumetric Flask |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Vis mere |