Beskrivelse
- Fremstillet af Borosilikat 3.3-glas, kendt for sin lave ekspansionskoefficient og fremragende kemiske resistens
- Fås i transparent eller ravfarvet glas
- Glasprop med drypspids inkluderet
- Med et komplet udvalg af ISO størrelsesmuligheder, fra 5 ml til 2000 ml
- Kalibreret 'Til At Indeholde'
- Hver enhed leveres med et batchnummer og et USP batchcertifikat i sin originale emballage for sporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Grænse for fejl | ±0,12 ml USP |
| nr. pr. sag | 2 brikker |
| Produkttype | Volumetrisk kolbe |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |