Få mere at vide
BRAND™ Ravfarvede sikkerhedscoatede flasker
Artikelnummer. p-4389397 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10084221
Brand: BRAND™ 704004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte lysfølsomme produkter og prøver.Rav sikkerhedscoatede flasker er lavet af soda-lime glas med pladsbesparende firkantet design. Inkluder skruelåg af polypropylen og LDPE hælderinge.
Flasker med gevind med ethylen-acrylat-coating er designet til at beskytte lysfølsomme produkter og prøver.
  • Fremstillet af soda-lime glas
  • Pladsbesparende firkantet design
  • Maksimal driftstemperatur: 80 °C
  • Med polypropylin skruelåg og LDPE hældering
For at bevare belægningen må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Ravgul
Inkluderer Polypropylen skruelåg, LDPE hældering
Materiale Soda lime glas
Driftstemperatur 80 °C
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Narrow, Threaded
Form Square
Produkttype Sikkerhedsbelagt flaske
Autoklaverbar Not Autoclavable