Få mere at vide
BRAND™ Ravfarvede sikkerhedscoatede flasker
Artikelnummer. 10278211 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10278211 1000 mL Hver
10084221 250 mL Hver
10094221 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10278211 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 704008
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Designet til at beskytte lysfølsomme produkter og prøver.Rav sikkerhedscoatede flasker er lavet af soda-lime glas med pladsbesparende firkantet design. Inkluder skruelåg af polypropylen og LDPE hælderinge.
Gevindflasker med ethylen-akrylat-belægning er designet til at beskytte lysfølsomme produkter og prøver.
  • Fremstillet af soda-kalkglas
  • Pladsbesparende firkantdesign
  • Maksimal driftstemperatur: 80 °C
  • Med polypropylinskruehætte og LDPE-hældring
For at bevare belægningen, rengør du ikke ved temperaturer over 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 33,81 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Ravgul
Inkluderer Polypropylen skruelåg, LDPE hældering
Materiale Soda lime glas
Driftstemperatur 80 °C
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal, gevindskåret
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Form Firkant
Engangs Genanvendelig
Produkttype Sikkerhedsbelagt flaske