Få mere at vide
BRAND™ Ravfarvede sikkerhedscoatede flasker
Artikelnummer. 10084221 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10084221 250 mL Hver
10094221 500 mL Hver
10278211 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10084221 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 704004
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte lysfølsomme produkter og prøver.Rav sikkerhedscoatede flasker er lavet af soda-lime glas med pladsbesparende firkantet design. Inkluder skruelåg af polypropylen og LDPE hælderinge.
Flasker med gevind med ethylen-acrylat-coating er designet til at beskytte lysfølsomme produkter og prøver.
  • Fremstillet af soda-lime glas
  • Pladsbesparende firkantet design
  • Maksimal driftstemperatur: 80 °C
  • Med polypropylin skruelåg og LDPE hældering
For at bevare belægningen må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Ravgul
Inkluderer Polypropylen skruelåg, LDPE hældering
Materiale Soda lime glas
Driftstemperatur 80 °C
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Narrow, Threaded
Form Square
Produkttype Sikkerhedsbelagt flaske
Autoklaverbar Not Autoclavable