Få mere at vide
BRAND™ Ventilsæt til seripettor™ Flaske Top Dispensere
Artikelnummer. 10103792 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Seripettor™ dispenser på flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10103792
Brand: BRAND™ 6790
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 1 påfyldningsventil, 1 afgangsventil og 2 tætninger.
Ventilsæt til seripettor™
  • 1 påfyldningsventil
  • 1 afgangsventil
  • 2 segl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ventil sæt
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (applikation) Dispensing liquid
Til brug med (udstyr) Seripettor™ dispenser på flaske
Inkluderer Påfyldningsventil, afgangsventil og to tætninger