Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningsrør til flasketopdispenser
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaske
25, 50, 100mL Fin spids Dispensette™ III dispenser på flaske
5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelåg dispenser
5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaske
Seripettor™ dispenser på flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Længde (metrisk):
90 mm
120 mm
Farve:
Gul
Rød
Beskrivelse
- Udledningsrør
- Til brug med seripettor™
- 1 til 10 ml og 2,5 til 25 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udledningsrør |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Volumen (metrisk) | 10, 25 mL |
| Til brug med (applikation) | Serial dispensing |
| Til brug med (udstyr) | Seripettor™ dispenser på flaske |
| Volumen (engelsk) | 0,33 til 0,84 oz. |