Få mere at vide
BRAND™ BRANDplates™ PET Enkelt membranindsatser
Artikelnummer. 15630617 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
15630617 0,4 μm Pakke med 48
1 options
Artikelnummer. 15630617 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782816
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Sterile, individuelle indsatser
  • Innovative cellekulturplader og indsatser til manuel og automatiseret celle- og vævskultur
  • De BRANDplates™ Insert System, udviklet i samarbejde med Fraunhofer Gesellschaft, danner en innovativ udvidelse af BRANDs eksisterende cellekultursortiment
  • Den består af to forskellige cellekulturplader og to versioner af cellekulturindsatser, som også kan kombineres med hinanden
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Glat væg
    Porestørrelse 0,4 μm
    Type PET Membran 0,4μ m
    Til brug med (udstyr) 24-/6-brønd BRANDplates™
    Højde (metrisk) 13 mm
    Mængde 48