Få mere at vide
BRAND™ BRANDplates™ 384-brønds mikroplade
Artikelnummer. 15464163 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15464163
Brand: BRAND™ 781988
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BRANDplates™ 384-brønds mikroplade med cellGrade™ overfladebehandling og F-bund.
  • Standardplade til dyrkning af adhærente cellelinjer
  • PS-overflade med forskellige kemiske grupper, såsom carboxyl- og hydroxylgrupper, der er frit tilgængelige
  • Overfladen er hydrofil sammenlignet med ubehandlet PS
  • Serumkomponenter bindes let til de frit tilgængelige kemiske grupper, hvilket tillader en indirekte adhæsion af celler
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase, ikke-cytotoksisk
  • Steril
  • Med låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Låg Med låg
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Overfladebehandling cellGrade
Samlet volumen (metrisk) Well 120μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Vel Farve Klarhed