Få mere at vide
BRAND™ Forseglingspagaj til forsegling af film
Artikelnummer. 15708987 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
2/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15708987 2/pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 15708987 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 701381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.50 DKK
    48.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.62 DKK
    8% Slukket
På lager
til påsætning af pladeforseglingsfilm
  • Hjælpe med effektiv vedhæftning af forseglingsfilm på mikroplader, PCR-plader og deepwell-plader
  • Pakke med 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Forseglingspadle til fastgørelse af pladeforseglingsfilm
Til brug med (udstyr) Mikroplader, dybbrøndsplader
nr. pr. pakke 2/Pk.
Produkttype Forseglingspagaj
Mængde 2/pakke