Få mere at vide
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Shop alle Brand produkter
Farve:
Klar
Produkttype:
Rør Strip
Volumen (metrisk):
0,15 ml
0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Beskrivelse
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. Rørstrimler fås med eller uden hætter og kan bestilles separat.
- Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
- Autoklaverbar
- RNase-, DNase- og DNA-free .
- Kompatibel med de fleste 24-, 32-, 96- og 384-brønds termiske blokke.
- Fås i praktiske rør/hættesæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase and DNA free |
| Lukningsfarve | Clear |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,15 ml |
| Mængde | 120 Strips |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Vis mere |