Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tuber med tilsluttede Single Caps, qPCR kompatible, BIO-CERT™ PCR KVALITET
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
BRAND™ PCR-rørstripper tilbyder enestående og alsidig ydeevne til PCR- eller qPCR-opsætninger, medium-throughput applikationer og andre arbejdsgange, der kræver præcis termisk overførsel og høj renhed. Fremstillet af højkvalitets virgin polypropylen sikrer disse rør pålidelige resultater med funktioner, der forbedrer brugervenlighed og prøveintegritet. Nøglefunktioner omfatter:
- BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certificeret fri for menneskeligt DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere, hvilket sikrer det højeste renhedsniveau for følsomme PCR-applikationer.
- Overlegen varmeoverførsel: Ekstra tyndvæggede rør optimerer termisk overførsel under PCR, reducerer cyklustider og giver ensartet ydeevne over et bredt temperaturområde.
- Brugervenlige funktioner: Nummererede brønde giver klar og nem identifikation.
- Gennemsigtige PCR-rør: Designet til optimal klarhed for at lette detektion af fluorescenssignaler.
- Hvide PCR-strimler: Forstærket med titaniumdioxid (TIO2) for at optimere fluorescenssignalrefleksion.
- Byggeri af høj kvalitet: Fremstillet af højkvalitets jomfruelige harpikser uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
- Autoklaverbar: Designet til at modstå autoklavering ved 121 °C (2 bar) i overensstemmelse med DIN EN 285.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase og DNA fri |
| Lukningsfarve | Klar |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,15 ml |
| Mængde | 120-striber |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Vis mere |