Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tuber med tilsluttede Single Caps, qPCR kompatible, BIO-CERT™ PCR KVALITET
Artikelnummer. 10373173 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Produkttype:
8-rørs Strip
Volumen (metrisk):
0,15 ml
0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10373173 Klar 8-rørs Strip 0,2 ml Pakke med 120
10747033 Klar 8-rørs Strip 0,15 ml Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10373173 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 781332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2479.83 DKK
    1197.03 DKK / Pakke med 120
    Spare 1282.80 DKK
    51% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højkvalitets jomfruelig polypropylen for pålidelige og reproducerbare resultater, har disse rør et meget transparent eller hvidt design for at forbedre fluorescenssignaldetektionen i qPCR-applikationer. Individuelt monterede kapsler giver nem adgang til prøverne.
BRAND™ PCR-rørstripper tilbyder enestående og alsidig ydeevne til PCR- eller qPCR-opsætninger, medium-throughput applikationer og andre arbejdsgange, der kræver præcis termisk overførsel og høj renhed. Fremstillet af højkvalitets virgin polypropylen sikrer disse rør pålidelige resultater med funktioner, der forbedrer brugervenlighed og prøveintegritet. Nøglefunktioner omfatter:
  • BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certificeret fri for menneskeligt DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere, hvilket sikrer det højeste renhedsniveau for følsomme PCR-applikationer.
  • Overlegen varmeoverførsel: Ekstra tyndvæggede rør optimerer termisk overførsel under PCR, reducerer cyklustider og giver ensartet ydeevne over et bredt temperaturområde.
  • Brugervenlige funktioner: Nummererede brønde giver klar og nem identifikation.
  • Gennemsigtige PCR-rør: Designet til optimal klarhed for at lette detektion af fluorescenssignaler.
  • Hvide PCR-strimler: Forstærket med titaniumdioxid (TIO2) for at optimere fluorescenssignalrefleksion.
  • Byggeri af høj kvalitet: Fremstillet af højkvalitets jomfruelige harpikser uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
  • Autoklaverbar: Designet til at modstå autoklavering ved 121 °C (2 bar) i overensstemmelse med DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase og DNA fri
Lukningsfarve Klar
Farve Klar
Oversigt Strimler af 8, med påsatte individuelle hætter
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 120-striber
Lukningsmateriale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Materiale Polypropylen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Lukketype Flad kasket (vedhæftet)
Antal Wells 8
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Format Strip
Produkttype 8-rørs Strip