Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Glatvæggede indsatsstrimler
Artikelnummer. 15690637 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
8μ m
Understøttende membran:
PC
PET
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Understøttende membran unitSize
15690637 8μ m PET Pakke med 12
15650607 0,4μ m PC Pakke med 12
15650637 8μ m PC Pakke med 12
15639536 1μ m PC Pakke med 12
15640627 3 μm PC Pakke med 12
15243373 0,4μ m PET Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15690637 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782870
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås med to membraner PC el PET membran
  • Steril
  • Glatvæggede
  • cellGrade™ plus overflade
  • Membran materiale: PC eller PET materiale til forskellige optiske krav og cellesynlighed
  • Flere membranporestørrelser til forskellige anvendelser: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
  • 12 strimler/Pk. med fire brønde hver
Applikationer:
Sekretionsundersøgelser, co-kultur, migrationsundersøgelser, kemotakseassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 400 μL
Farve Clear
Kulturområde 0.6 cm2
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Overfladebehandling cellGrade plus
Type Cellekulturindsatsstrimmel
Nå tælle 4
Porestørrelse 8μ m
Mængde 12/Pk.
Understøttende membran PET
Højde (metrisk) 13.4 mm