Beskrivelse
- Steril
- Glatvæggede
- cellGrade™ plus overflade
- Membran materiale: PC eller PET materiale til forskellige optiske krav og cellesynlighed
- Flere membranporestørrelser til forskellige anvendelser: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
- 12 strimler/Pk. med fire brønde hver
Applikationer:
Sekretionsundersøgelser, co-kultur, migrationsundersøgelser, kemotakseassays
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 400 μL |
| Farve | Clear |
| Kulturområde | 0.6 cm2 |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | cellGrade plus |
| Type | Cellekulturindsatsstrimmel |
| Nå tælle | 4 |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Vis mere |