Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Glatvæggede indsatsstrimler
Artikelnummer. 15640647 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4 μm
0,4μ m
1,0 μm
3.0 μm
8,0 μm
Varebeskrivelse:
PC membran
PC-membran
PET-membran
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Varebeskrivelse unitSize
15640647 0,4μ m PC membran Pakke med 12
15680647 1,0 μm PC-membran Pakke med 12
15600657 3.0 μm PC-membran Pakke med 12
15620657 8,0 μm PC-membran Pakke med 12
15660647 0,4 μm PET-membran Pakke med 12
15690647 1,0 μm PET-membran Pakke med 12
15610657 3.0 μm PET-membran Pakke med 12
15630657 8,0 μm PET-membran Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15640647 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782900
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås med to membraner PC el PET membran
  • Steril
  • Glatvæggede
  • cellGrade™ plus overflade
  • Membran materiale: PC eller PET materiale til forskellige optiske krav og cellesynlighed
  • 9 mm
  • Flere membranporestørrelser: 0,4μ m, 1,0μ m, 3,0μ m, 8,0μ m
  • Anvendelser: Sekretionsundersøgelser, co-kultur, migrationsundersøgelser, kemotakseassays
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Porestørrelse 0,4μ m
    Type Glatvægget Indlægsstrimmel
    Varebeskrivelse PC membran
    Til brug med (udstyr) 24-/6-brønd BRANDplates™
    Mængde 12/Pk.
    Overfladebehandling cellGrade plus