Beskrivelse
- Høj binding for molekyler med overvejende hydrofobe områder såsom lipoproteiner eller peptider
- PS, ikke-sterilt
- Blå alfanumerisk prægning på klare, hvide og sorte solide plader for nem brøndidentifikation
- For faststof-assays med hydrofobe molekyler og væskefase med hydrofile molekyler, henholdsvis
- Alternativ til immunoGrade™ overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Høj binding |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-brønd Mikrotitreringsplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 350μ L |
| Vis mere |