Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladerlipoGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10772884 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Well Shape Pakningsstørrelse
10772884 Klar Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10752884 Klar Rund bund (U-brønd) Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772884 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781842
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Immunoassayplade optimeret til immobilisering af hydrofobe molekyler
  • Høj binding for molekyler med overvejende hydrofobe områder såsom lipoproteiner eller peptider
  • PS, ikke-sterilt
  • Blå alfanumerisk prægning på klare, hvide og sorte solide plader for nem brøndidentifikation
  • For faststof-assays med hydrofobe molekyler og væskefase med hydrofile molekyler, henholdsvis
  • Alternativ til immunoGrade™ overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance ANSI, SLAS
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Høj binding
Farve Klar
Produkttype 96-brønd Mikrotitreringsplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling lipoGrade
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Fast fase med hydrofobe molekyler og flydende fase med hydrofile molekyler
Mængde 100/Cs.