Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladerlipoGrade™ 96-brønds mikroplader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Klar
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Høj binding for molekyler med overvejende hydrofobe områder såsom lipoproteiner eller peptider
- PS, ikke-steril
- Blå alfanumerisk prægning på klare, hvide og sorte massive plader for nem brøndidentifikation
- Til fastfaseassays med henholdsvis hydrofobe molekyler og flydende fase med hydrofile molekyler
- Alternativ til immunoGrade™ overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Høj binding |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-well Microtitration Plate |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330 μL |
| Vis mere |