Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Indsæt strimler med indløbsåbningssystem
Shop alle Brand produkter
Overfladebehandling:
Non-treated
Ubehandlet
cellGrade plus
Understøttende membran:
PC membran
PET
Porestørrelse:
0,4μ m
0.4 μm
1μ m
3 μm
8μ m
Højde (metrisk):
9 mm
13.4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Steril
- cellGrade™ plus overflade
- Med indløbskanaler, der muliggør hurtig, ensartet ændring af medier, fra nedsænkningskultur til luftløftkultur
- Indløbskanaler muliggør justering af medium niveau uden beskadigelse af vævsmodellen
- Membran materiale: PC eller PET materiale til forskellige optiske krav og cellesynlighed
- Flere membranporestørrelser til forskellige anvendelser: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
- 12 strimler/Pk. med fire brønde hver
Applikationer:
Automatiseret in vitro-præparation af humant væv
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 400 μL |
| Farve | Clear |
| Kulturområde | 0.6 cm2 |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | cellGrade plus |
| Type | Indsæt strimler med indløbsåbningssystem |
| Nå tælle | 4 |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Vis mere |