Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Indsæt strimler med indløbsåbningssystem
Artikelnummer. 15387177 Shop alle Brand produkter
Overfladebehandling:
Non-treated
Ubehandlet
cellGrade plus
Understøttende membran:
PC membran
PET
Porestørrelse:
0,4μ m
0.4 μm
1μ m
3 μm
8μ m
Højde (metrisk):
9 mm
13.4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 15387177
Brand: BRAND™ 782861
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås med to membraner PC el PET membran
  • Steril
  • cellGrade™ plus overflade
  • Med indløbskanaler, der muliggør hurtig, ensartet ændring af medier, fra nedsænkningskultur til luftløftkultur
  • Indløbskanaler muliggør justering af medium niveau uden beskadigelse af vævsmodellen
  • Membran materiale: PC eller PET materiale til forskellige optiske krav og cellesynlighed
  • Flere membranporestørrelser til forskellige anvendelser: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 m, μ8,0 μm
  • 12 strimler/Pk. med fire brønde hver
Applikationer:
Automatiseret in vitro-præparation af humant væv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 400 μL
Farve Clear
Kulturområde 0.6 cm2
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Overfladebehandling cellGrade plus
Type Indsæt strimler med indløbsåbningssystem
Nå tælle 4
Porestørrelse 8μ m
Mængde 12/Pk.
Understøttende membran PC membran
Højde (metrisk) 13.4 mm