Beskrivelse
- Hydrofil overflade med frit tilgængelige carboxyl- og hydroxylgrupper
- Binder let serumkomponenter til indirekte adhæsion af celler
- Steriliseret med B-stråling til ISO 11137 og AAMI retningslinjer for SAL på 10-6
- Opfylde kravene til Ph. Eur. og 29 USP
- BIO-CERT™ CELLEKULTURKVALITET betyder indsættelser: fri for pyrogener, endotoksiner, menneskeligt DNA, RNase og DNase
- Endotoksiner er <0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
Ordreinfo
Pakker med 50 individuelt indpakkede tallerkener med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5/pakke |
| Farve | Sort, Klar Bund, Ryd bund |
| Produkttype | 96-brønd mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330μ L |
| Vis mere |