Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladercellGrade™ 96-brønd, cellgrade-behandlet, flad bund mikroplade
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
Emballage:
1/pakke, 50/Cs.
5/Pk.
Beskrivelse
- Hydrofil overflade med frit tilgængelige carboxyl- og hydroxylgrupper
- Binder let serumkomponenter til for indirekte adhæsion af celler
- Steriliseret afβ -stråling til ISO 11137 og AAMI retningslinjer for en SAL på 10 -6
- Opfyld kravene i Ph. Eur. og den USP 29
- DNA-, DNase-, RNase-fri
- Endotoksiner er< 0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
Ordreinfo
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Carboxyl- og Hydroxylgrupper |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-well microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 350 μL |
| Vis mere |