Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader cellGrade™ 96-brønd PS mikroplader
Artikelnummer. 10307203 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, klar bund, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Klar Bund, Ryd bund
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
Emballage:
1/pakke, 50/Cs.
5/pakke
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Well Shape Pakningsstørrelse Emballage
10307203 Klar Rund bund (U-brønd) Pakke med 50 -
10532094 Sort, Klar Bund, Ryd bund Flad bund (F-brønd) Pakke med 50 1/pakke, 50/Cs.
15654017 Sort, Klar Bund, Ryd bund Flad bund (F-brønd) Pakke med 5 5/pakke
10002793 Klar Konisk bund (V-brønd) Pakke med 50 -
10367243 Klar Flad bund (F-brønd) Pakke med 50 -
10617713 Hvid Flad bund (F-brønd) Pakke med 50 -
10554584 Sort Flad bund (F-brønd) Pakke med 50 -
10216523 Hvid, klar bund, Ryd bund Flad bund (F-brønd) Pakke med 50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10307203 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781960
På lager
Sterile 96-brønds mikroplader med cellGrade™ overfladebehandling for optimal vækst. Ideel til at dyrke adherente celler med en hydrofil PS-overflade med tilgængelige carboxyl- og hydroxylgrupper. Forbedrer bindingen af serumkomponenter for effektiv indirekte celleadhæsion.
  • Hydrofil overflade med frit tilgængelige carboxyl- og hydroxylgrupper
  • Binder let serumkomponenter til indirekte adhæsion af celler
  • Steriliseret med B-stråling til ISO 11137 og AAMI retningslinjer for SAL på 10-6
  • Opfylde kravene til Ph. Eur. og 29 USP
  • BIO-CERT™ CELLEKULTURKVALITET betyder indsættelser: fri for pyrogener, endotoksiner, menneskeligt DNA, RNase og DNase
  • Endotoksiner er <0,01 EU/ml
  • Orange alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
Ordreinfo
Pakker med 50 individuelt indpakkede tallerkener med låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Carboxyl- og Hydroxylgrupper
Farve Klar
Produkttype 96-brønd mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling cellGrade
Samlet volumen (metrisk) Well 330μ L
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Dyrkning af adhærente cellelinjer
nr. pr. pakke 50/Pk.