Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladercellGrade™ 96-Nå, cellGrade Plus-behandlet, flad bund mikroplade
Shop alle Brand produkter
Emballage:
1/pakke, 50/Cs.
5/Pk.
Farve:
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
- Hydrofil overflade med frit tilgængelige amino-, carboxyl- og hydroxylgrupper
- Proteinlignende sammensætning giver mulighed for direkte cellulær vedhæftning
- Steriliseret afβ -stråling til ISO 11137 og AAMI retningslinjer for en SAL på 10 -6
- Opfyld kravene i Ph. Eur. og den USP 29
- DNA-, DNase-, RNase-fri
- Endotoksiner er< 0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
Ordreinfo
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/pakke, 50/Cs. |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Produkttype | 96-well microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |