Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladercellGrade™ 384-brønd, cellgrade-behandlet, flad bund mikroplade
Shop alle Brand produkter
Emballage:
5/Pk., 32/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hydrofil overflade med frit tilgængelige carboxyl- og hydroxylgrupper
- Binder let serumkomponenter til for indirekte adhæsion af celler
- Steriliseret afβ -stråling til ISO 11137 og AAMI retningslinjer for en SAL på 10 -6
- Opfyld kravene i Ph. Eur. og den USP 29
- DNA-, DNase-, RNase-fri
- Endotoksiner er< 0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Låg | Med låg |
| Emballage | 5/Pk., 32/Cs. |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | cellGrade |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af adhærente cellelinjer |
| Vis mere |