Få mere at vide
BRAND™ Fire-klare engangs polystyrenkuvetter til fluorescens
Artikelnummer. p-7146493 Shop alle Brand produkter
Mængde:
100
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 15520814
Brand: BRAND™ 759030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tysk fremstillede premium kuvetter
  • BRAND Førsteklasses firesidede klare engangscuvetter for de bedste resultater i fluorescensapplikationer.
  • Vælg polystyren til generelle krav i det synlige område (340-800nm).
  • Vælg proprietære UV-plastkuvetter med praktisk talt ingen autofluorescens for det bedste signal-støjforhold til analyser i 230-800nm-området.
  • 10 mm lysbane, der passer til de fleste fluorometre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Non-sterile
Type Fluorimeter kuvette
Oversigt BRAND firesidet klar kuvette til fluorimetri. Polystyren, pakke med 100 stk
Farve Transparent
Engangs Single-use
Kapacitet (metrisk) 2,5 til 4,5 ml
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 12.5mm
Inkluderer Cuvette only
Mængde 100
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 to 800 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Fluorometre
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Fluorimetri
Lyssti 10 mm
Form Rectangle