Få mere at vide
BRAND™ Fire-klare engangs polystyrenkuvetter til fluorescens
Artikelnummer. 15520814 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
100
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15520814 100 Pakke med 100
15633997 500 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15520814 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 DKK
    151.68 DKK / Pakke med 100
    Spare 17.32 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tysk fremstillede premium kuvetter
  • BRAND™ premium kvalitet firesidede, klare engangscuvetter designet til at levere de bedste resultater i fluorescensapplikationer
  • Ideel til generelle krav i det synlige område 340-800 nm
  • Disse cuvetter har en lysbane på 10 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med de fleste fluorimetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Type Fluorimetri kuvette
Oversigt BRAND firesidet klar kuvette til fluorimetri. Polystyren, pakke med 100 stk
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 2,5 til 4,5 ml
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 12.5mm
Inkluderer Cuvette kun
Mængde 100
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 til 800 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Fluorimeter
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Fluorimetri
Lyssti 10 mm
Form Rektangel