Få mere at vide
BRAND™ Fire-klare engangskuvetter til fluorescens
Artikelnummer. 15643997 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
100
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15643997 500 Pakke med 500
15594789 100 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15643997 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tysk fremstillede premium kuvetter
  • BRAND Førsteklasses firesidede klare engangscuvetter for de bedste resultater i fluorescensapplikationer.
  • Vælg polystyren til generelle krav i det synlige område (340-800nm).
  • Vælg proprietære UV-plastkuvetter med praktisk talt ingen autofluorescens for det bedste signal-støjforhold til analyser i 230-800nm-området.
  • 10 mm lysbane, der passer til de fleste fluorometre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Non-sterile
Type Fluorimetri kuvette
Oversigt BRAND firesidede klare kuvetter til fluorimetri. Proprietær UV-plastik, pakke med 500 stk
Farve Transparent
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 2,5 til 4,5 ml
Materiale Proprietær UV-plast
Længde (metrisk) 12.5mm
Inkluderer Cuvette only
Mængde 500
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 230 til 800 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) flourometre
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Fluorimetri
Lyssti 10 mm
Form Rectangle