Få mere at vide
BRAND™ Fire-klare engangskuvetter til fluorescens
Artikelnummer. 15594789 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
100
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15594789 100 Pakke med 100
15643997 500 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15594789 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759125
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
BRAND™ UV-gennemsigtige cuvetter er det omkostningseffektive alternativ til glas- eller kvartscuvetter, perfekte til mange forskellige anvendelser.
  • BRAND™ premium kvalitets firesidede klare engangscuvetter er skræddersyet til overlegne fluorescensapplikationer
  • Fremstillet af eneudviklet UV-plast
  • Optimal til assays i området 230 til 800 nm, med stort set ingen autofluorescens for et fremragende signal-til-støj-forhold
  • Udstyret med en 10 mm lysbane er disse cuvetter designet til at passe til de fleste fluorimetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Type Fluorimetri kuvette
Oversigt BRAND firesidede klare kuvetter til fluorimetri. Proprietær UV-plast. Pakke med 100 stk
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 2,5 til 4,5 ml
Materiale UV-gennemsigtig plast
Længde (metrisk) 12.5mm
Inkluderer Cuvette kun
Mængde 100
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 230 til 800 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) flourometre
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Fluorimetri
Lyssti 10 mm
Form Rektangel