Få mere at vide
Branaplam, MedChemExpress
Beskrivelse
Branaplam (LMI070
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Branaplam |
| CAS | 1562338-42-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H27N5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | LMI070 NVS-SM1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | OC1=CC(C2=CNN=C2)=CC=C1C3=CC=C(OC4CC(C)(C)NC(C)(C)C4)N=N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.48 |
| Vis mere |