Få mere at vide
R&D Systems™ Brain Medulla Oblongata Tissue Slides (Multiple Sclerosis)- Frozen
Artikelnummer. 18620371 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18620371 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18620371 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP277681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6881.80 DKK
    5965.05 DKK / Pakke med 5
    Spare 916.75 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Produktlinje Novus
Arter Human
Målspecificitet Brain Medulla Oblongata
Indhold og opbevaring Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.