Få mere at vide
Novus Biologicals™ Brain Amygdala Tissue Slides (Alzheimer's)- Paraffin
Artikelnummer. 18699540 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18699540 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18699540 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP277822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00 DKK
    2805.60 DKK / Pakke med 5
    Spare 164.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Arter Human
Målspecificitet Brain Amygdala
Indhold og opbevaring Store at 4°C.