Få mere at vide
Abnova™ BRAF Split FISH sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | v-raf murin sarkom viral onkogen homolog B1 |
| Gene Alias | B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1 |
| Gen symbol | BRAF |
| Gen-id (Entrez) | 673 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 100μ L |
| Form | Væske |